Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Ausführung | Glasiert |
| Max. Temperatur (metrisch) | 1150°C |
| Dicke (metrisch) | 2.3 mm |
| Gewicht (metrisch) | 90 g |
| Kapazität (metrisch) | 150mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 84mm |
| Höhe (metrisch) | 52mm |
| Product Type | Tiegel |