Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen für Feldproben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3622540 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
38 mm
43 mm
53 mm
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11917974
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
Großpackung – für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Starr und durchscheinend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,2 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.2 oz.
Farbe Durchscheinend
Material HDPE
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Weithals-Probennahmeflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Verschlusstyp Schraubkappe