Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus Polypropylen
Artikelnummer. p-3217584 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Verschlussgröße:
89 mm
Artikelnummer. 11828661
Marke: Fisherbrand™ 0610140
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus Polypropylen, ohne Einlage
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE.
Höhere Temperaturbeständigkeit als LDPE oder HDPE
  • Hält kurzzeitig bis zu 135 °C (275 °F) und 100° C (212° F) Dauertemperatur stand.
  • Brüchigkeitstemperatur; 0 °C (32 °F)
  • Starre Wände
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Mit allen üblichen Verfahren mit Ausnahme von trockener Wärme und Strahlung sterilisierbar.
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Naturglas PP 8 Unzen
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,5 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Laborproben, Verbrauchsmaterialien oder Pulver
Enthält Schraubverschlüsse aus Polypropylen, ohne Einlage
Material Polypropylen
Max. Temperatur (metrisch) 135 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 275 °F
Anzahl pro Karton 36
Anzahl pro Packung 6
Menge Carton, Packung
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Ohne Einlage
Klarheit Naturfarben
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 66 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 Zoll
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 89 mm
Durchmesser (metrisch) 89 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein