Learn More
Fisherbrand™ Zipper Probenbeutel mit Reißverschluss
Artikelnummer. 30564745 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
13 x 9 in. (33 x 23 cm)
13 x 6 in. (33 x 15,2cm)
20 x 13 cm
7 x 5 cm (3 x 2 in)
Dicke (angloamerikanisch):
2 mil
4 mil
Material:
LDPE
Polyethylen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Dicke (angloamerikanisch) Material Packungsgröße
30564745 20 x 13 cm 4 mil LDPE 100 Stück
13554530 7 x 5 cm (3 x 2 in) 2 mil LDPE 1000 Stück
10681633 13 x 6 in. (33 x 15,2cm) 4 mil Polyethylen -
10778771 13 x 9 in. (33 x 23 cm) 4 mil LDPE 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30564745
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Reißverschlusssicherung sorgt für eine sichere Versiegelung der Beutel
  • Aus langlebigem, transparentem Polyethylen
  • Optimal geeignet zur einfachen und praktischen Entnahme, Aufbewahrung sowie zum Schutz von Laborproben und Mustern
  • Dank der transparenten, unbedruckten Oberfläche lassen sich die einzelnen Beutel separat beschriften
Nicht für den Einsatz mit Flüssigkeiten empfohlen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Reißverschlussdichtung
Farbe Durchsichtig
Material LDPE
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 50
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Abmessungen (L x B) 20 x 13 cm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 1,1 lb.
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) 13 cm