Learn More
3M™ Fit-Test-Lösung für FT-12
Artikelnummer. 31921339 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 mL
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31921339 55 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31921339 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100335089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.11 €
    161.61 € / 6 Stück
    Sparen 112.50 €
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatz-Fit-Testlösungen für den Einsatz mit 3M™ Qualitative Fit Test Apparatus Kits FT-10 (Sweet) und FT-30 (Bitter). Die Wahl zwischen dem Bitter- und Süßtest-Kit ist eine persönliche Frage, jedoch kann ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung kein Saccharin nachweisen, in diesem Fall muss der Bittertest verwendet werden.
  • Testkits und Zubehör, die Ihrer Organisation helfen sollen, die gesetzlichen Anforderungen an Passformtests für eng anliegende Atemschutzmasken zu erfüllen.
  • Die Produkte können verwendet werden, um die Gesichts-zu-Atemschutzmasken-Versiegelung an jedem Einweg-Atemschutzmasken- oder Halbmasken-Atemschutzmasken-Beatmungsgerät zu validieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Fit-Testlösung
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Filtertyp Keine
Mit Ausatemventil Nein
Kapazität (metrisch) 55 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) FT-12
Typ (Lösung) Süß