Learn More
R&D Systems™ FITC
Beschreibung
FITC is a fluorescent reagent for the labeling of amines. Excitation maximum ∽ 495 nm; emission maximum ∽ 525 nm.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3 ',6 '-Dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3 H),9 '-[9 H]xanthen]-3-one |
| CAS | 3326-32-7 |
| Synonym | Fluorescein-5-Isothiocyanate, FITC Isomer 1 |
| Menge | 50 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Ziel | Standard Fluorescein, Coumarin and Rhodamine-based Dyes |
| Summenformel | C21H11NO5S |
| Formelmasse | 389.38 |
| Reinheit | 95% |