missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FITC Antibody (C1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30279625 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279625 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279625

Lieferant: Novus Biologicals NBP343416

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FITC Monoclonal antibody specifically detects FITC in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FITC
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon C1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.01-2ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Gen-Alias Fluorescein Isothiocyanate
Wirtsspezies Mouse
Immunogen OVA - FITC
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b λ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.