Learn More
FITC Antibody, FITC , Novus Biologicals™
Código de producto. 18571112 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
18571112 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18571112 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NB10064617F
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sheep Polyclonal Antibody
FITC Polyclonal antibody specifically detects FITC in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen FITC
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Fluorescein Isothiocyanate
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Pooled antisera from sheep hyperimmunized with fluorescein isothiocyanate (Isomer I)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.