missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FITC Antibody (LO-FLUO-1), Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-63003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FITC Monoclonal antibody specifically detects FITC in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Spezifikation
| FITC | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rat | |
| IgM purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgM |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| LO-FLUO-1 | |
| Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1.25 μg/mL-2.25 μg/mL | |
| Fluorescein Isothiocyanate | |
| FITC conjugated mouse immunoglobulin | |
| 0.25 mg | |
| Apoptosis, Apoptosis Detections | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur