Learn More
Masterflex™ Endanschlüsse mit PVC-Rohren
Artikelnummer. p-8003103
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
609 mm
61 cm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11752673
Marke: Masterflex™ 3060060
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schläuche können für eine Vielzahl an Anwendungen eingesetzt werden. Cole-Parmer™ Schläuche aus PVC mit Luer-Enden sind äußerst flexibel, transparent und widerstandsfähig gegen Oxidation, Bakterien und einer Bandbreite an Chemikalien.
  • Hochdruckschlauch mit Luer-Anschlüssen an jedem Ende — männlicher Luer-Lock x weibliche Luer
  • Unterschiedliche Längen von 10 bis 48 in.
  • Mit EtO sterilisieren
Dieses Produkt ist nicht zugelassen oder vorgesehen für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen und sollte daher auch nicht dafür verwendet werden.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1.5 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 30.4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 609 mm
Verpackungsmenge 5/Packung
Sterilität Steril
Maximaler Druck 500 psi