Learn More
SCAT™ Ferrule for HPLC Systems
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ferrule |
| Farbe | Weiß |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.09 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.3 mm |
| Zur Verwendung mit | Kapillare |
| Material | PTFE |
| Autoklavierbar | Autoclavable |