Learn More
Thermo Scientific™ Optionale fünf Innentüren für Ultratiefkühlschränke
Artikelnummer. 11386361 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Forma 88300 und TSU300, Gehäuse TSU300
Für Forma 88400 Serie und TSU400, Serie TSU400
Für Forma 88500 und TSU500
Für Forma 88600 und TSU600
Für Forma 88700 und TSU700
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11386361
Marke: Thermo Scientific™ 5D500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie optionale fünf Innentüren für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlschränke der Serien Forma™ 88000 und TSU.
Wählen Sie fünf optionale Innentüren für Ihre Thermo Scientific™ Ultratiefkühlschränke der Serien Forma™ 88000 und TSU.
  • Option mit fünf Innentüren
  • Für Ultratiefkühlgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Für Forma 88500 und TSU500
Typ Zubehör für Ultra-Tiefkühlgeräte
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Forma 88500 und TSU500