Learn More
Cole-Parmer™ MAGNETRUEHRER 5 STELLEN 800ML
Artikelnummer. 11736108 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,8 l pro Position
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
11736108 0,8 l pro Position 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11736108
Marke: Cole-Parmer™ 5145026
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Rührer mit fünf Plätzen eignen sich zum gleichzeitigen Durchführen verschiedener Mischanwendungen. Cole-Parmer™ Rührer mit fünf Plätzen bieten mehr Möglichkeiten als Rührer mit nur einem Platz.
  • Jede Rührposition wird einzeln gesteuert, so dass Sie verschiedene Mischaufgaben gleichzeitig ausführen können
  • Durch den einzigartigen U-förmigen Magneten wird das
  • Tanzen des Rührstabs verhindert
  • Die Bedienelemente an der Vorderseite sind so positioniert, dass Sie die Heizplatte nicht berühren können
  • Korrosionsbeständige keramische Deckplatte
  • Die stufenlose Drehzahlregelung sorgt für gleichmäßige Rührleistung bis 1500 U/min
  • Mit 6 ft. langem Netzkabel mit Stecker
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 1.500 U/min
Rührpositionen 5
Deckplattenmaterial Keramik
Fassungsvermögen 0,8 l pro Position
Spannung 230 V AC
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (metrisch) 11,43 cm
Länge (angloamerikanisch) 17,5 in.
Länge (metrisch) 44,45 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,48 cm
Stromstärke 1,25 A
Frequenz 50 Hz
Modell Cole-Parmer Rührer mit fünf Positionen, 230 V AC