Learn More
Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP30 Leitfähigkeitsmessgeräte
Artikelnummer. 15523380
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Leitfähigkeitsmessgerät
Messgerät mit Standardkit
Packungsgröße:
1 Einheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
15523380 Leitfähigkeitsmessgerät 1 Einheit
15533380 Messgerät mit Standardkit 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15523380 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30266944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 €
    1173.91 € / 1 Stück
    Sparen 211.09 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel
Das kompakte Tisch-Messgerät sorgt ganz einfach auf Knopfdruck für hochwertige Leitfähigkeitsmessungen
  • Kompakte, platzsparende Bauweise mit ABS-Gehäuse
  • Entfernen Sie den Sensorhalter nach Gebrauch und bewahren Sie ihn an der Seite des Messgerätes auf
  • Großes, gut strukturiertes 4,3-in.-LCD-Segmentdisplay mit guter Erkennbarkeit
  • Gute Bedienbarkeit durch intuitive Tastenanordnung und einfache Menüsteuerung
  • RS232 oder USB Anschlüsse zum direkten Export von Daten entweder an einen Drucker oder an einen PC zur Weiterverarbeitung
  • Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standardwerten, manuelle Eingabe der Zellkonstante
  • Mini-DIN-Sensoreingang
  • Mit Analogausgang, automatischer und manueller Endpunkterfassung, akustischem und optischem Endpunktsignal
  • Ideal geeignet für zahlreiche Laboranwendungen
Technische Daten:
  • Leitfähigkeitsbereich: 0,01 μS/cm bis 500 mS/cm
  • Leitfähigkeitsauflösung: Automatischer Messbereich
  • Genauigkeit der Leitfähigkeitsmessung: ±0,5 % des Messwerts
  • TDS-Bereich: 0,01 mg/L bis 300 g/L
  • TDS-Auflösung: Automatischer Bereich
  • TDS-Genauigkeit: ±0,5 % des Messwerts
  • Salzgehaltsbereich: 0,00 bis 42 psu
  • Salzgehaltsauflösung: Automatischer Bereich
  • Genauigkeit des Salzgehalts: ±0,5 % des Messwerts
  • Temperaturbereich: -5° bis +105 °C (23° bis 221 °F)
  • Temperaturauflösung: 0,1 °C
  • Temperaturgenauigkeit: 0,3 °C
  • Temperaturkompensation: Linear: 0,00 %/°C bis 10,00 %/°C, Referenztemperatur: 20° und 25 °C
  • Speichergröße: 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 12 V DC
  • Abmessungen: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
  • Gewicht: 0,63 kg (1,4 lb.)
Anwendungsbereiche:
  • Nur FP30-Messgerät: Geeignet für Anwendungen, die einen speziellen Sensor erfordern, der nicht im Set enthalten ist.
  • FP30 Standard-Kit: Geeignet für wässrige Proben mit mittlerer bis hoher Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung FiveEasy Plus FP30-Basic
Enthält Installations-Schnellanleitung, 1413 μS/cm und 12.88 mS/cm Standardbeutel
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0,5 % des Messwerts
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen, die einen spezifischen Sensor erfordern, der nicht in einem Kit enthalten ist
Measurement Modes Leitfähigkeit
Kalibrierung Ein-Punkt-Kalibrierung mit drei vordefinierten Standardwerten, manuelle Eingabe der Zellkonstante
Bereich (Leitfähigkeit) 0.01μS/cm bis 500 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) Automatischer Bereich
Temperaturkompensation Linear: 0,00 %/°C bis 10,00 %/°C, Referenztemperatur: 20° und 25 °C
Bereich (Salinität) 0 bis 42 Netzteil
Bereich (TDS) 0 mg/L bis 300 mg/L
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis +105 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 °F bis 212 °F
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Genauigkeit (Temperatur) 0,3 °C
Displaytyp LCD
Hauptspeicher 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
Datenpunkte 200
Angaben zur Datenverwaltung RS232 oder USB-Anschlüsse
Eingänge Mini-DIN
Abmessungen (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
Gewicht (metrisch) 0.63 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1.4 lbs.
Modell FP30
Typ Leitfähigkeitsmessgerät
Spannung 100 bis 240 V
Frequenz 50/60 Hz