Learn More
Mettler Toledo™ LE pH-Elektrode LE438-IP67 pH-/Leitfähigkeits-/DO-Messgerät
Description
- Wartungsarm
- Für den Feldeinsatz und für Proben mit schwankenden Temperaturen
- Stecker/Anschluss: BNC/Klinken
Order Info
Misst nur den pH-Wert.
Specifications
Specifications
| Typ | LE438-Sensor, IP67 wasserfest |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Feldeinsatz, Proben mit schwankenden Temperaturen |
| Enthält | Integrierte Temperatursonde |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FiveGO, FiveEasy und andere Mettler Toledo pH-Meter |