Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 450
Artikelnummer. 15211938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
500 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15211938 100 Tests 1 Stück
15331988 500 Tests 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15211938 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 65086314
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Ein Farbstoff für die Viabilitätsmessung, der verwendet werden kann, um tote Zellen vor der Kryokonservierung, Fixierung und/oder Permeabilisierung irreversibel zu markieren.
  • Im Gegensatz zu 7-AAD und Propidiumiodid können mit fixierbaren Viabilitätsfarbstoffen markierte Zellen gewaschen, fixiert, permeabilisiert und auf intrazelluläre Antigene gefärbt werden, ohne dass die Färbungsintensität verloren geht.
  • Dies ermöglicht, dass bei Verwendung dieser Farbstoffe bei der Untersuchung auf intrazelluläre Targets tote Zellen aus der Analyse ausgeschlossen werden.
  • Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 450 kann durch Violett-Laser (405 nm) angeregt werden und hat seine Spitzenemission bei 450 nm, die mit einem Bandpassfilter 450/50 (äquivalent zu eFluor™ 450 Pacific Blue™) nachgewiesen werden kann.
  • Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
  • Wenn zu erwarten ist, dass der Anteil an toten Zellen unter 5 % liegt, empfiehlt es sich, ein kleines Aliquot an Zellen zu entnehmen, dieses 1 Minute lang auf 65 °C zu erhitzen und dann sofort 1 Minute lang auf Eis zu legen.
  • Nach dieser Behandlung können die durch Hitze abgetöteten Zellen im Verhältnis von 1:1 mit lebenden Zellen kombiniert und daraufhin mit fixierbarem Viabilitätsfarbstoff gefärbt werden.
  • Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 450 wird als vorverdünnte Lösung in hochwertigem, wasserfreiem DMSO geliefert.
  • Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
  • Bei -70 °C mit Trockenmittel lagern, kann bis zu 20 Mal gefroren und aufgetaut werden
  • Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Farbstoff
Excitation Wavelength Range 405/450
Produktlinie eBioscience
Menge 100 Tests