Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixable Viability Dye eFluor™ 455UV
Código de producto. 15510617
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
500 Tests
Tamaño de la unidad:
100 Tests
500 Tests
Código de producto. Menge unitSize
15510617 500 Tests 500 Tests
15500617 100 Tests 100 Tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15510617
Marca: Invitrogen™ 65086818
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Kann zur irreversiblen Kennzeichnung von toten Zellen vor Kryokonservierung, Fixierung und/oder Permeabilisierung verwendet werden. Im Gegensatz zu 7-AAD und PI können mit Fixable Viability Dyes markierte Zellen gewaschen, fixiert, permeabilisiert und für intrazelluläre Antigene gefärbt werden, ohne dass die Färbungsintensität verloren geht.
  • Fixierbare Viabilitätsfarbstoffe können zur Kennzeichnung von Zellen aller Spezies verwendet werden
  • Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 455UV kann durch einen UV-Laser (≈350 nm) angeregt werden und hat eine Spitzenemission bei 455 nm.
  • Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
  • Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 455UV wird als vorverdünnte Lösung in hochwertigem, wasserfreiem DMSO geliefert. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
  • Bei −70 °C und mit Trockenmittel lagern
  • Kann bis zu 20 Mal eingefroren und wieder aufgetaut werden
  • Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
  • Die Färbung kann vor oder nach der Oberflächenfärbung erfolgen
  • Zellen können nach dem Färben kryokonserviert werden, ohne dass sich dies negativ auf die Färbungsintensität von toten Zellen nach dem Auftauen auswirkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Farbe Blau
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Farbstoff
Emission 350⁄455
Produktlinie eBioscience
Menge 500 Tests
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.