Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 506
Beschreibung
- Im Gegensatz zu 7-AAD und Propidiumiodid können mit fixierbaren Viabilitätsfarbstoffen markierte Zellen gewaschen, fixiert, permeabilisiert und auf intrazelluläre Antigene gefärbt werden, ohne dass die Färbungsintensität verloren geht.
- Daher ermöglichen fixierbare Viabilitätsfarbstoffe bei der Untersuchung intrazellulärer Targets den Ausschluss von toten Zellen aus der Analyse.
- Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 506 kann durch Violett-Laser (405 nm) angeregt werden und hat seine Spitzenemission bei 506 nm, die mit einem Bandpassfilter 510/50 (äquivalent zu AmCyan) nachgewiesen werden kann.
- Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
- Wenn zu erwarten ist, dass der Anteil an toten Zellen unter 5 % liegt, empfiehlt es sich, ein kleines Aliquot an Zellen zu entnehmen, dieses 1 Minute lang auf 65 °C zu erhitzen und dann sofort 1 Minute lang auf Eis zu legen.
- Nach dieser Behandlung können die durch Hitze abgetöteten Zellen im Verhältnis von 1:1 mit lebenden Zellen kombiniert und daraufhin mit fixierbarem Viabilitätsfarbstoff gefärbt werden.
- Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 506 wird als vorverdünnte Lösung in hochwertigem, wasserfreiem DMSO geliefert.
- Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
- Bei maximal -70 °C mit Trockenmittel lagern, kann bis zu 20 Mal eingefroren und wieder aufgetaut werden
- Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Cyan |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Emission | 405/506 |
| Produktlinie | eBioscience |
| Menge | 100 Tests |
Nur für Forschungszwecke