Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 780
Description
- Im Gegensatz zu 7-AAD und Propidiumiodid können mit fixierbaren Viabilitätsfarbstoffen markierte Zellen gewaschen, fixiert, permeabilisiert und auf intrazelluläre Antigene gefärbt werden, ohne dass die Färbungsintensität verloren geht.
- Daher ermöglichen fixierbare Viabilitätsfarbstoffe bei der Untersuchung intrazellulärer Targets den Ausschluss von toten Zellen aus der Analyse.
- Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 780 kann durch Rot-Laser (633 nm) angeregt werden und hat seine Spitzenemission bei 780 nm, die mit einem Bandpassfilter 780/60 (äquivalent zu APC-eFluor™ 780 oder APC-Alexa Fluor™ 750) nachgewiesen werden kann.
- Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
- Wenn zu erwarten ist, dass der Anteil an toten Zellen unter 5 % liegt, empfiehlt es sich, ein kleines Aliquot an Zellen zu entnehmen, dieses 1 Minute lang auf 65 °C zu erhitzen und dann sofort 1 Minute lang auf Eis zu legen.
- Nach dieser Behandlung können die durch Hitze abgetöteten Zellen im Verhältnis von 1:1 mit lebenden Zellen kombiniert und daraufhin mit fixierbarem Viabilitätsfarbstoff gefärbt werden.
- Tests legen nahe, dass die Kompensation der meisten Detektoren vernachlässigbar ist, wobei die Kompensation von PE-Cyanin7 mit 5 % die höchste ist.
- Die tatsächlichen Kompensationswerte hängen von den jeweiligen spezifischen Geräten, Filtersätzen und PMT-Spannungseinstellungen der Ausführenden ab.
- Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 780 wird als vorverdünnte Lösung in hochwertigem, wasserfreiem DMSO geliefert.
- Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
- Bei -70 °C mit Trockenmittel lagern, kann bis zu 20 Mal gefroren und aufgetaut werden
- Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
Specifications
Specifications
| Farbe | Infrarot |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Emission | 633/780 |
| Produktlinie | eBioscience |
| Menge | 500 Tests |