Learn More
BD Biosciences™ Fixierbares Viabilitätsfärbemittel 440UV (RUO)
Click to view available options
Menge:
200μ g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- BD Horizon™ Fixierbares Viabilitätsfärbemittel 440UV (FVS440UV) ist nützlich für die Unterscheidung von lebensfähigen und nicht lebensfähigen Säugetierzellen in mehrfarbigen Anwendungen der Durchflusszytometrie.
- Dieser Farbstoff reagiert mit und bindet kovalent an Zelloberflächen- und intrazelluläre Amine.
- Durchlässige Plasmazellmembranen, wie sie in nekrotischen Zellen vorhanden sind, ermöglichen eine intrazelluläre Diffusion des Farbstoffs und eine kovalente Bindung an höhere Gesamtkonzentrationen von Aminen als in nicht durchlässigen lebenden Zellen.
- Nekrotische Zellen, die in einer typischen In-vitro-Assay-Markierung mit höheren Farbstoffkonzentrationen vorhanden sind, erhöhen ihre Fluoreszenzintensität um das 10- bis 20-fache über lebensfähige Zellen.
- Die markierten Zellen können mit Formaldehyd für die nachfolgende Dekontamination, das Einfrieren und/oder die Permeabilisierung und die anschließende intrazelluläre Färbung fixiert werden, während gleichzeitig eine stabile Lebensfähigkeit der Färbefluoreszenz erhalten bleibt.
- BD Horizon™ Fixierbares Viabilitätsfärbemittel 440UV wird vom UV-Laser (mit einem Anregungsmaximum von 338 nm) angeregt und hat ein Fluoreszenz-Emissionsmaximum von 436 nm.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Den Trockenfarbstoff bei Anlieferung bis zur Verwendung mit Trockenmittel und vor Licht geschützt bei -80 °C lagern. Nach der Rekonstitution mit DMSO lagern Sie die Stammlösung bei -20 °C in kleinen Aliquoten. Nach 90 Tagen Lagerung den rekonstituierten Farbstoff nicht mehr verwenden Bitte die Farbstofflösung nach Ablauf von 90 Tagen nach der Rekonstitution mit DMSO entsorgen. |
| Format | Trocken, mit Trockenmittel |
| Menge | 200μ g |
| Produkttyp | Fixierbares Viabilitätsfärbemittel |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BD Horizon Fixable Viability Stain 440UV
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: NHS ester