Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixier- und Zellpermeabilisierungskonzentrat
Beskrivelse
Indeholder
One 30 mL bottle
- Diese muss in Kombination mit dem Fixiermittel/Permeabilisationsmittel (Best.-Nr. 00-5223) und dem Permeabilisierungspuffer (10x) (Best.-Nr. 00-8333) verwendet werden.
- Alternativ können alle Puffer, die für das Färben mit diesen Antikörpern erforderlich sind, als Satz im Foxp-3/Transkriptionsfaktor-Färbepuffer-Set (Best.-Nr. 00-5523) verwendet werden.
Tekniske data
Tekniske data
| Enthält | One 30 mL bottle |
| Menge | 30 ml |
| Reagenztyp | Fixierreagenz, Permeabilisierungsreagenz |
| Produktlinie | eBioscience |
| Produkttyp | Reagenz |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- eBioscience Fixation/Permeabilization Concentrate
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?