missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Fixation and Permeabilization Flow Cytometry Kit

Artikelnummer. 30519912 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
200 mL (2 x 100 mL)
8 x 5 mL
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30519912

Marke: Novus Biologicals™ NBP2313778x5mL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Intended for first fixing cells in suspension with Reagent A and then permeabilizing the cell membranes with Reagent B

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at room temperature.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry
Menge 8 x 5 mL
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt