Learn More
Hettich Lab Technology™ Festwinkelrotor
Artikelnummer. 10383670
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 1,1 ml bis 15 ml
6 x 1,5 ml bis 85 ml
Max. Geschwindigkeit:
6.000 U/min
Max. RZB:
4,146 x G
4,226 x G
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10383670
Marke: Hettich Lab Technology™ 1620A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Hettich Lab Technology™ Festwinkelrotor hat einen relativ geringen Widerstand für eine schnelle Zentrifugation sowie eine schräge Ausrichung, um die Sedimentation zu beschleunigen.
  • Hauptsächlich zur Verwendung bei höheren Geschwindigkeiten.
  • Relativ geringer Widerstand.
  • Durch schräges Ausrichten der Röhrchen wird der Gesamtabstand, den Partikel zurücklegen müssen, verkürzt, wodurch der Sedimentierungsprozess beschleunigt wird.
Spezifikation
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 1,5 ml bis 85 ml
Max. RZB 4,226 x G
Max. Geschwindigkeit 6.000 U/min
Max. Schlauchlänge 120 mm
Max. Röhrchendurchmesser 38 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal 320, Rotofix 32 A
Winkel 35 °
Anzahl Plätze 6