Learn More
OHAUS™ Feste Mehrzweck-Klammern
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
0 bis 69 mm
0 bis 77 mm
Jaw Type:
2-zackig, einfach verstellbar
3-zackig, zweifach verstellbar
Material:
Edelstahl
Vernickelt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
- Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Feste Klemme |
| Material | Vernickelt |
| Enthält | Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |
| Beschreibung | Modell CLM-FIXED2SZM |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,24 in. |
| Länge (metrisch) | 133,00 mm |
| Größe | Mittel |
| Größe (metrisch) Griff | 0 bis 77 mm |
| Jaw Type | 2-zackig, einfach verstellbar |