Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific Geräte
Artikelnummer. 15228463
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
23 G
25 G
26 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,96 in.
2 in.
3,14 in.
Modell:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Menge:
6 Packungen
Je
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15228463
Marke: Trajan™ 0029771
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,018 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10F-BT-GT-5/0.47C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific instruments AS3000, AS2000, AS200/800
Anschlusstyp Befestigt