Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific Geräte
Artikelnummer. 15288463
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kanülen-Gauge:
22 G
23 G
25 G
26 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,96 in.
2 in.
3,14 in.
Modell:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Menge:
6 Packungen
Je
Je 1
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
6 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15288463
missing translation for 'mfr': Trajan™ 0029891
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spécification
Kanülen-Gauge 23 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,024 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 3,14 in.
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10F-BT-8/0.63C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo AS2000
Anschlusstyp Befestigt
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis