Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific Geräte
Artikelnummer. 16672572
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
23 G
25 G
26 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1,96 in.
2 in.
3,14 in.
Modell:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Menge:
6 Packungen
Je
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (angloamerikanisch) Kanüle Modell Menge Packungsgröße
16672572 22 G 3,14 in. 10F-BT-8/22C Je 1 Stück
15258443 26 G 1,96 in. 5F-BT-5/0.47C Je 1 Stück
15228463 26 G 1,96 in. 10F-BT-GT-5/0.47C Je 1 Stück
15298463 26 G 3,14 in. 10F-BT-8/0.47C Je 1 1 Stück
15278463 23 G 2 in. 10F-BT-GT-5/0.63C Je 1 1 Stück
15208463 25 G 1,96 in. 10F-BT-5/0.5C Je 1 Stück
15288463 23 G 3,14 in. 10F-BT-8/0.63C Je 1 Stück
15218463 26 G 1,96 in. 10F-BT-GT-5/0.47C 6 Packungen 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16672572 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 0029741
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,02 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 3,14 in.
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10F-BT-8/22C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo AS2000
Anschlusstyp Befestigt