Learn More
BINDER™ Einschubblech verstärkt
Artikelnummer. p-7115756 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern KT 115, KT 170
BINDER Kammern KT 53
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15651916
Marke: BINDER™ 80120817
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
positioniert in unterster Einschubebene, max. Beladung 67 kg, mit zusätzlicher Befestigung für Betrieb von Schüttler, Rührer, Rollersystem
  • verstärkt
  • Unten positioniert
  • Maximale Tragkraft 45 kg
Spezifikation
Beschreibung Einlegeboden, verstärkt – unten positioniert, max. Last 45 kg, mit zusätzlichem Aufsatz für den Betrieb von Schüttelgerät, Rührgerät oder Rollenflaschensystem
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern KT 115, KT 170
Aufnahmevermögen Max. Beladung von 67 kg
Material Steel
Typ Verstärkter Einlegeboden