Learn More
Thermo Scientific Vorbeugende Wartung zum Festpreis für Fisherbrand Sicherheitswerkbänke
Artikelnummer. 30503419
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Biologische Sicherheitswerkbänke
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
30503419 Biologische Sicherheitswerkbänke 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30503419 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. FPPMBSCFIS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Festpreis-Planungswartung für Fisherbrand Sicherheitswerkbänke, einschließlich KI Discus-Test, sofern dies durch nationale Vorschriften vorgeschrieben ist.
  • Gemäß der europäischen Norm für mikrobiologische Sicherheitswerkbänke (CEN BS EN12469:2000, Tabelle 5) wird der KI Discus-Test als optionaler Test für den Bediener-/Personenschutz aufgeführt.
  • Gilt sowohl für die Inbetriebnahme als auch für die jährliche routinemäßige Wartungsprüfung.
  • Die nationalen Bestimmungen müssen in allen Fällen eingehalten werden.
  • Einige nationale Vorschriften, wie beispielsweise die der HSE (UK), empfehlen, den KI Discus-Test mindestens einmal jährlich durchzuführen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Geräte) Biologische Sicherheitswerkbänke
    Produkttyp Vorbeugende Wartung