Learn More
Kartell™ LABOFIX 10 UL CE Kennzeichnung
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
Kompatible Spitzen:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 958/960
Kartell™ 961
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Spitzenabwurf und Edelstahlkolben den Einsatz über einen längeren Zeitraum
- Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
- Der Spitzenhalter-Konus kann eine Vielzahl von Spitzen aufnehmen.
- Er ist fein zulaufend, um das Einführen in Reagenzgläser oder Behälter mit besonders engen Öffnungen oder längerer Form zu erleichtern.
- Die robuste Struktur des Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 0.3 % |
| Zertifizierung/Konformität | EC/IVD, ISO8655 |
| Kompatible Spitzen | Kartell™ 961 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Kunststoff |
| Modell | Labofix 250 |
| Typ | Mikropipettierer mit festem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Präzision | ± 0.2 % |