Learn More
Kartell™ LABOFIX 10 UL CE Kennzeichnung
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Spitzenabwurf und Edelstahlkolben den Einsatz über einen längeren Zeitraum
- Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
- Der Spitzenhalter-Konus kann eine Vielzahl von Spitzen aufnehmen.
- Er ist fein zulaufend, um das Einführen in Reagenzgläser oder Behälter mit besonders engen Öffnungen oder längerer Form zu erleichtern.
- Die robuste Struktur des Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 0.5 % |
| Zertifizierung/Konformität | EC/IVD, ISO8655 |
| Kompatible Spitzen | Kartell™ 958/960 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Kunststoff |
| Modell | Labofix 20 |
| Typ | Mikropipettierer mit festem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 20 μl |
| Präzision | ± 0.3 % |