Learn More
BRAND™ TRANSFERPETTOR, Typ Fix, KB 2 μl, mit Glaskapillare
Artikelnummer. 10222221 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
25 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10222221 2 μl 1 Stück
10599671 25 μl 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10222221
Marke: BRAND™ 701844
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Flüssigkeiten, wenn Luftverdrängungspipetten nicht funktionieren. Arbeitet mit positivem Verdrängungsvolumen, bei dem der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht.
  • Geeignet für Medien mit:
    • Dichte bis zu 13.6 g/cm³
    • Viskosität bis zu 140,000 mm²/s
    • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Arbeitstemperaturbereich: 15 °C bis 40 °C
  • Festes Volumen
  • DE-M
  • Mit Glaskapillaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Festes Volumen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl Kanäle 1
Typ Direktverdrängungspipette
Volumen (metrisch) 2 μl
Enthält Glaskapillaren
Betriebstemperatur (metrisch) 15°C bis 40°C