Learn More
BRAND™ TRANSFERPETTOR, Typ Fix, KB 2 μl, mit Glaskapillare
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
25 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Medien mit:
- Dichte bis zu 13.6 g/cm³
- Viskosität bis zu 140,000 mm²/s
- Dampfdruck bis zu 500 mbar
- Arbeitstemperaturbereich: 15 °C bis 40 °C
- Festes Volumen
- DE-M
- Mit Glaskapillaren
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Festes Volumen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Direktverdrängungspipette |
| Volumen (metrisch) | 2 μl |
| Enthält | Glaskapillaren |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 15°C bis 40°C |