Learn More
Hamilton™ Festes Volumen SoftGrip Pipette 25 μL
Artikelnummer. 12322018
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl (fest)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12322018 25 μl (fest) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12322018 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 5501905
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der SoftGrip Pipetten mit festem Volumen sind in 5 Größen erhältlich.μL - 1 ml
  • Farbe: Waldgrün
  • Genauigkeit bei 100 % Volumen -0,80 ± %
  • Genauigkeit bei 10 % Lautstärke – k. A.
  • Präzision bei 100 % Volumen -0,30 ± %
  • Präzision bei 10 % Lautstärke – k. A.
  • Intervalle – k. A.
  • Autoklavierbar – Ja
  • Feldkalibrierung – Ja
  • Lautstärkebereich-25 μL
  • FixedChannels – 1
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grün
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 25 μl (fest)