Learn More
IKA™ Halteklammernaufsatz
Artikelnummer. 10596581 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Halteklammernaufsatz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10596581
Marke: IKA™ 0003115500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Klemme eignet sich für eine Reihe von Mischanwendungen. Die IKA™ Befestigungsklemmen sind ideal für das Schütteln von Kolben, Erlenmeyerkolben und Flaschen mit rundem Querschnitt (ohne Befestigungsklemmen).
  • Abmessungen (T x B x H): 330 x 330 x 24 mm
  • Fassungsvermögen: 56 x AS 2.1 (25 ml), 23 x AS 2.2 (50 ml), 23 x AS 2.3 (100 ml), 11 x AS 2.4 (250 ml), 9 x AS 2.5 (500 ml), 5 x AS 2.6 (1000 ml)
  • Gewicht: 1.290 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Halteklammernaufsatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schüttelkolben, Erlenmeyerkolben und Flaschen mit rundem Querschnitt (ohne Befestigungsclips)