Learn More
IKA™ Halteklammern für Schüttler
Artikelnummer. 10409692 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100-ml-Kolben
200/250 ml-Kolben
25-ml-Kolben
50-ml-Kolben
500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10409692
Marke: IKA™ 0001234700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universalaufsatz AS 4000.1
Für alle Arten von Gefässen. Stufenlos einstellbare Spannwalzen ermöglichen universelle Anpassung an die Gefässe. Masse (B/T/H) 470/447/135mm, Aufstellfläche 380/410mm, Gewicht 3.200 g. Lieferumfang: 1 x Basishalterung, 6 x Spannwalze, 12 x Befestigungsschraube
Halteklammernaufnahme AS 4000.2
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt, mit M4 Gewinde (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten). Masse (B/T/H) 470/440/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 2.650 g, Kapazität (Anzahl Halteklammern (Volumen): 50 x AS 2.1 (25mL), 48 x AS 2.2 (50mL), 25 x AS 2.3 (100mL), 16 x AS 2.4 (250mL), 12 x AS 2.5 (500mL)
Schalenaufsatz AS 4000.3
Zum sanften Schütteln im niederen Drehzahlbereich, z.B. von Zellkulturen oder Nährmedien in Petrischalen, Kulturflaschen und ähnlichen Gefässen mit tiefliegendem Schwerpunkt. Mit integrierter Antirutschfolie. Masse (B/T/H) 470/444/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 800 g
Typ: Halteklammern AS 2.5 für 500mL Rundkolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 500 ml-Kolben
Produkttyp Befestigungsclip