Learn More
Invitrogen™ FKBP10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0X3B2)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284802
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30284802 100 μL 100 Mikroliter
30282583 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30284802
Marke: Invitrogen™ MA557870
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: FDSSYSRNHT YNTYIGQGYI IPGMDQGLQG ACMGERRRIT IPPHLAYGEN GTGDKIPGSA VLIFNVHVID FHNPADVVEI RTLSRPSETC NETTKLGDFV RYHYNCSLLD GTQLFTSHDY GAPQEATLGA NKVIEGLDTG LQGMCVGERR QLIVPPHLAH GESGARGVPG SAVLLFEVEL VSREDGLPTG YLFVWHKDPP ANLFEDMDLN KDGEVPPEEF STFIKAQVSE GKGRLMPGQD PEKTIGDMFQ NQDRNQDGKI TVDELKLKSD EDEERVHEEL.
MAF acts as a transcriptional activator or repressor. The protein is involved in embryonic lens fiber cell development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FKBP10
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 0X3B2
Konzentration 0.55 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Gen FKBP10
Gen-Zugriffsnummer Q96AY3
Gen-Alias 65 kDa FK506-binding protein; 65 kDa FKBP; AI325255; BRKS1; FK506 binding protein 10; FK506 binding protein 10, 65 kDa; FK506 binding protein 6 (65 kDa); FK506-binding protein 10; FKBP10; FKBP-10; Fkbp1-rs; Fkbp6; FKBP65; FKBP-65; Fkbprp; Fkbp-rs; Fkbp-rs1; hFKBP65; Immunophilin FKBP65; OI11; OI6; Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP10; PPIASE; PPIase FKBP10; PSEC0056; Rotamase
Gensymbole FKBP10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 303-582 of human FKBP10 (NP_068758.3).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 60681
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG