Learn More
FKBP12 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18666652 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18666652 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18666652 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297584PCP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
FKBP12 Polyclonal specifically detects FKBP12 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FKBP12
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 12 kDa FKBP, EC 5.2.1.8, FK506 binding protein 1A, 12kDa, FK506-binding protein 1A, FKBP1, FKBP12C, FKBP12FKBP12-Exip3, FKBP-12T-cell, 12-kD, FKBP-1A, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A, PPIase FKBP1A, protein kinase C inhibitor 2, rotamase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FKBP12 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, mTOR Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2280
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus