Learn More
Liebherr™ FKV503 Kühlschrank aus Edelstahl, mit Glastür
Artikelnummer. 15106192 Alle ansehen Liebherr Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
45 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
15106192 45 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15106192 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. FKV 503
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Typ Allzweck-Kühlschrank
Kapazität (metrisch) 45 l
Temperaturbereich 2° bis 12 °C
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür HardLine
Einschübe 3
Türeinschübe 3
Regelungsart Mechanisch
Außentiefe (metrisch) 450 mm
Außenhöhe (metrisch) 612 mm
Außenbreite (metrisch) 425 mm
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 220 bis 240 V, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 0.763 kWh/Jahr
Gewicht (metrisch) 31 kg