Learn More
Zeiss™ ATTENUATOR FL
Click to view available options
Typ:
Schieber FL-Abschwächer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kompatible Mikroskope
- Axio Examiner.D1
- Axio Examiner.Z1
- Axio Scope.A1
- Axio Vert.A1 FL
- Axio Vert.A1 MAT
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schieber FL-Abschwächer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Einsatz in die Blendenstoppebene einer Auflichtbeleuchtung |
| Enthält | Filterrad mit 6 Positionen |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 14 x 40 mm |