Learn More
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor
Click to view available options
Flussrate:
15 l/min.
20 l/min
23 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Kapazität (metrisch):
11 l
15 bis 37 l
17 L
24 bis 30 l
3 bis 4,5 l
30 l
39 bis 47 l
8 bis 11 l
8 l
Elektrische Anforderungen:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V, 60 Hz, 10 A
115/230 V, 60 Hz, 14 A
115/230 V, 60 Hz, 15 A
230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz
400 V 50 Hz 18 A 3-phasig, 230 V 60 Hz 36 A 3-phasig
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ergonomisches Design und einfache Bedienung
- Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
- Große, helle LED-Anzeige
- Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
- Füllstandsanzeige
- Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
- Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
- Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
- Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
- Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
- Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
- Abfluss an der Vorderseite
- Keine seitlichen Lüftungsschlitze
- RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
- IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
- Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
- Druckanzeige
- Bypass-Ventil zur Einstellung des Pumpendrucks
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 17 L |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IEC 60529: 21 |
| Kühlleistung | 0,4 kW bei –20 °C, 0,85 kW bei –10 °C, 1,1 kW bei 0 °C, 1,5 kW bei 10 °C, 1,7 kW bei 20 °C (Medium |
| Flussrate | 23 l/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für umweltfreundliche Kühlung |
| Temperaturbereich | 5 °C bis 40 °C |
| Max. Druck | 14.5 psi |
| Modell | FL1701 |
| Kältemittel | R404 A |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.5 °C |
| Mehr anzeigen |