Learn More
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor
Artikelnummer. 10272681
Change view
Click to view available options
Flussrate:
15 l/min.
20 l/min
23 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Kapazität (metrisch):
11 l
15 bis 37 l
17 L
24 bis 30 l
3 bis 4,5 l
30 l
39 bis 47 l
8 bis 11 l
8 l
Elektrische Anforderungen:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V, 60 Hz, 10 A
115/230 V, 60 Hz, 14 A
115/230 V, 60 Hz, 15 A
230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz
400 V 50 Hz 18 A 3-phasig, 230 V 60 Hz 36 A 3-phasig
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate Kapazität (metrisch) Elektrische Anforderungen unitSize
10272681 20 l/min 11 l 230 V 60 Hz 10 A 1 Stück
10562144 15 l/min. 3 bis 4,5 l 100/230 V 50/60 Hz 1 Stück
11974828 60 l/min 24 bis 30 l 230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig -
11920278 80 l/min 15 bis 37 l 400 V 50 Hz 18 A 3-phasig, 230 V 60 Hz 36 A 3-phasig 1 Stück
11924848 60 l/min 39 bis 47 l 230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig 1 Stück
10453325 60 l/min 30 l 230 V 60 Hz 16 A 1 Stück
10450264 40 l/min 17 L 230 V 60 Hz 11 A 1 Stück
10140781 20 l/min 8 bis 11 l 230 V, 50 Hz 1 Stück
10265733 23 l/min 8 l 115/230 V, 60 Hz, 10 A 1 Stück
10130913 40 l/min 17 L 230 V 60 Hz 10 A 1 Stück
10222493 23 l/min 17 L 115/230 V, 60 Hz, 15 A 1 Stück
11954838 60 l/min 39 bis 47 l 230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig 1 Stück
11944828 40 l/min 30 l 230 V 60 Hz 11 A 1 Stück
10512055 23 l/min 17 L 115/230 V, 60 Hz, 14 A 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 10272681
Marke: Julabo™ 9600160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit spritzwasserfester Tastatur und LED-Temperaturanzeige. Julabo™ AWC100 Kompakte Umluftkühlbäder mit Luftkompressor zeichnen sich durch eine kompakte Stellfläche aus und wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen die Kühlwassertemperatur über der Umgebungstemperatur liegen kann und die Temperaturregelung sekundär ist.
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
  • Große, helle LED-Anzeige
  • Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Füllstandsanzeige
  • Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
  • Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
  • Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
  • Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
  • Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
  • Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
  • Abfluss an der Vorderseite
  • Keine seitlichen Lüftungsschlitze
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
  • Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
  • Druckanzeige
  • Bypass-Ventil zur Einstellung des Pumpendrucks
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 11 l
Zertifizierung/Konformität CE
Kühlleistung 0,47 kW bei –10 °C, 1 kW bei 5 °C, 1,25 kW bei 10 °C, 1,65 kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Flussrate 20 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Heiz- und Kühlanwendungen
Temperaturbereich 5 °C bis 40 °C
Heizleistung 1,2 kW
Max. Druck 7.25 psi
Modell FC1600
Kältemittel R134A.
Temperaturgenauigkeit ±0.2 °C
Temperaturstabilität ±0,2 °C
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (metrisch) 46 cm
Höhe (metrisch) 49 cm
Versandgewicht (metrisch) 92 kg
Gewicht (metrisch) 65 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 60 Hz 10 A
Spannung 230 V
Frequenz 60 Hz