Learn More
Thermo Scientific™ Fl TRAP220/DRIP2 peptide 100μM
Artikelnummer. p-7075892
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10046892 100 μl 1 Stück
10670995 1 ml 1 Milliliter
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10046892
Marke: Thermo Scientific™ PV4549
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fl-TRAP220/DRIP2-Peptid 100 μM
LanthaScreen™ fluoreszierende Kernrezeptor-Koregulatorpeptide enthalten bekannte Interaktionsmotive und sind mit Fluorescein gekennzeichnet. Diese Peptide sind für die Ergänzung des LanthaScreen™ TR-FRET-Assays für Koregulatoren von Kernrezeptoren abgestimmt und validiert. Assays, die mit diesen Reagenzien entwickelt wurden, ermöglichen das primäre oder sekundäre Screening von Kernrezeptor-Agonisten und/oder Antagonisten.
Funktionsweise
Die Bindung von Liganden an Kernrezeptoren verursacht Konformationsänderungen im Rezeptor und löst eine Kaskade von Ereignissen aus, einschließlich der Dissoziation von Repressorproteinen, der Assoziation von Koaktivatorproteinen und der Assemblierung von Pol II und anderen Transkriptionsfaktoren zur Aktivierung von Zielgenen. TR-FRET-basierte Assays können mit dem LanthaScreen™ Panel Fluorescein-markierter Koregulatorpeptide entwickelt werden, um Konformationsänderungen von Kernrezeptoren nach Ligandenbindung zu untersuchen, entweder durch Bestimmung der Affinität von an Liganden gebundenen Rezeptoren für verschiedene Koregulatorpeptide oder durch Identifizierung zusätzlicher Agonisten oder Antagonisten durch Verdrängung oder Rekrutierung eines spezifischen Koregulatorpeptids. Im LanthaScreen™ TR-FRET Koaktivator-Assay für RXR Beta wird ein mit Terbium (Tb) markierter Anti-GST-Antikörper zur indirekten Markierung von RXR-beta-Proteinen mit GST-Tag verwendet. Ein dem Rezeptor hinzugefügter Agonist (9-cis-Retinsäure), bewirkt nach der Ligandenbindung eine Konformationsänderung, die zur Rekrutierung des Koaktivatorpeptids Fl-D22 führt (Abbildung 1). Die Bindung des fluoreszierenden Koregulatorpeptids an RXR beta führt zu einer Erhöhung des TR-FRET-Emissionsverhältnisses (Abbildung 2).
Inhalt und Lagerung:
LanthaScreen™ fluoreszierende Kernrezeptor-Koregulatorpeptide werden als 100 μM-Lösungen in peptidgeeigneten Puffern geliefert. Lagern Sie die Peptide bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit ≥ 90 %
Gebräuchliche Bezeichnung FL TRAP220/DRIP2-Peptid
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Beschreibung FL TRAP220/DRIP2 Peptid100μm, 100 μl, 2554 Da Molekulargewicht, ≥90 % Reinheit, Fluorescein-NTKNHPMLMNLLKDNPAQD Peptid-Sequenz, –5 bis –30° C-Lagerung, für Pharma und Biopharma, Target- und Bleiidentifizierung und -validierung verwendet
Format Flüssig
Zusammensetzung Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung,
Markertyp Klassische Farbstoffe
Molekulargewicht 2554 Da
Produkttyp FL TRAP220/DRIP2-Peptid
Menge 100 μl
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Versandbedingung Trockeneis
Lagerungspuffer 50 mM HEPES (pH 7.5)