Learn More
Novus Biologicals™ Flagellin Native Protein
Artikelnummer. 18374624 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18374624 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18374624
Marke: Novus Biologicals™ NBP318154
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Native Protein
Binds to human & mouse TLR5. Activation of TLR5 in human epithelial cell assays based on NF-kB luciferase fusions, on expression of IL-8 (CXCL8), CCL20, inducible nitric oxide synthase, beta-defensin 2 & matrilysin (MMP-7). Maturation of dendritic cells in in vitro & in vivoassays. Adjuvant activity on foreign antigens delivered by subcutaneous & intranasal routes in mice. TLR5 can be stimulated in vitro by Flagellin 5-50ng/mL & in vivo at a starting concentration of 0.1-1 ug/mouse.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P06179
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity, ELISA
Zusammensetzung Lyophilized from PBS
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration <0.1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Rekonstitution Reconstitute with 100 ul sterile water (1mg/ml after reconstitution)
Forschungskategorie Immunology, Innate Immunity
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90% SDS-PAGE
Protein Flagellin