Learn More
Integra Biosciences™ Flameboy mit Adapter für Gaskartusche Gaskartusche, Automatische
Diese handlichen und tragbaren Flammensterilisatoren mit piezoelektrischer Zündung gewährleisten eine sichere Flammensterilisation. Integra Biosciences™ Flameboy™ Reinigungspistolen funktionieren unabhängig von Gasverteilersystemen oder Batterien.
Marke: Integra Biosciences™ 145003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.03500kg
Beschreibung
- Automatische Flammenpistole für Propan/Butan, Erd- oder Stadtgas mit Adapter für Gaskartusche für den mobilen Einsatz
- Inhalt: Adapter für Campingaz CV 360 Gaskassette, 3 Düsen für Propan/Butan (P80), Stadtgas (M250) und Erdgas (N110)
- Ideal für Produktionsanlagen, Fermenter, Laboranwendungen oder den Einsatz im Freien
- Die Adapter für Gaskartuschen lassen sich einfach über einen intelligenten “Klick”-Mechanismus montieren.
- Kann an ein Gasverteilungssystem angeschlossen werden, um es für eine dauerhafte Installation, wie z. B. Hauben und Laborumgebungen, zu verwenden.
- Piezoelektrische Zündung
- Ergonomisches Design
- Der praktische Pistolengriff von FLAMEBOY ermöglicht eine bequeme Handhabung.
- Verschiedene Gasadapter für Gasanschlüsse und -kartuschen
- Kompatibel mit verschiedenen Gasarten
Spezifikation
Reinigungspistole | |
200 mm | |
200 mm | |
1350°C mit Propan-/Butangas; 1300°C mit Erdgas | |
0,25 kg |
Butan, Propan | |
200 x 40 x 200 mm | |
Adapter für Campingaz CV 360 Gaskassette, 3 Düsen für Propan/Butan (P80), Stadtgas (M250) und Erdgas (N110) | |
Je 1 | |
40 mm |