Learn More
Integra Biosciences™ Flameboy Gaskartuschen-Adapter
Dieser Adapter passt auf Flameboy™ Sterilisierpistolen. Integra Biosciences™ Gaskartuschenadapter lassen sich einfach mittels eines intelligenten “Click-and-Go”-Mechanismus montieren.
Marke: Integra Biosciences™ 145010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Adapter mit Schnellkupplung für Campingaz CV360 Gaspatrone
- Zur Verwendung mit Flameboy Sterilisierpistolen
Bestellinformation
ForUseWithEquipment
Spezifikation
Gaskartuschen-Adapter | |
Campingaz CV 360 |