Beschreibung
- Polyethylenkappen mit zwei flexiblen Flanschen, die fest gegen die Innenwand der Rohre drücken
- Erhältlich in neun Farben zur Probenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 2 flexible Flansche |
| Produkttyp | Flansch-Wulstverschluss |
| Material | LDPE |
| Farbe | Rot |
| Größe (angloamerikanisch) | 0,51 in. |
| Größe (metrisch) | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13 mm-Röhrchen |