Learn More
BOLA Flanged Tubing
Artikelnummer. 10689601
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
100 mm
250 mm
1000 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10689601
Marke: BOLA F74020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flanged Tubing PTFE, with black tube end fittings made of PP, f. BOLA-Miniature fittings
Flanged PTFE tubing with black tube end fittings UNF ¼ in. 28 G made of PP and washers made of PA. The tubing is ready for use.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe White
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 mm