Learn More
BOLA Flanged Tubing
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
100 mm
250 mm
1000 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Flanged PTFE tubing with black tube end fittings UNF ¼ in. 28 G made of PP and washers made of PA. The tubing is ready for use.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Transparent |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,6 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 250 mm |