missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Flanged Tubing
Beschreibung
Flanged PTFE tubing with black tube end fittings UNF ¼ in. 28 G made of PP and washers made of PA. The tubing is ready for use.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Transparent |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?